5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 134 EUR
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08543467
Núm. CAS: 89809-63-2