7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-[7-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
OR8850T-100MG OR8850T-10MG OR8850T-250MG
APOSOR8850T-100MGEA 277 EUR
APOSOR8850T-100MG APOSOR8850T-10MG APOSOR8850T-250MG
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Formula: C₁₈H₁₈N₂O₃
Pto. de fusión: 234,5…236.0 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037969
Núm. CAS: 66866-40-8