Methyl 2,5-dibromopentanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,5-dibromovalerate
OR8857-1G OR8857-5G OR8857-25G
APOSOR8857-1GEA 39.3 EUR
APOSOR8857-1G APOSOR8857-5G APOSOR8857-25G
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Formula: C₆H₁₀Br₂O₂
MW: 273,95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684289
Núm. CAS: 50995-48-7