3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8865-1G OR8865-5G
APOSOR8865-1GEA 43.5 EUR
APOSOR8865-1G APOSOR8865-5G
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08543466
Núm. CAS: 21900-48-1
UN: 3265
ADR: 8,III