(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8886-1G OR8886-250MG
APOSOR8886-1GEA 1270 EUR
APOSOR8886-1G APOSOR8886-250MG
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
Formula: C₄H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075211
Núm. CAS: 84709-85-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III