2-Bromoindane-1,3-dione 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8889-1G
OR8889-5G
OR8889-250MG
APOSOR8889-1GEA
256
EUR
APOSOR8889-1G
APOSOR8889-5G
APOSOR8889-250MG
2-Bromoindane-1,3-dione 96%
2-Bromoindane-1,3-dione
Formula:
C₉H₅BrO₂ Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00171530 Núm. CAS: 7319-63-3 |