3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 190 EUR
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229.071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08543447
Núm. CAS: 49617-80-3
UN: 3265
ADR: 8 III