Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8944-5G OR8944-100G OR8944-25G
APOSOR8944-5GEA 31.9 EUR
APOSOR8944-5G APOSOR8944-100G APOSOR8944-25G
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₂S·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068022
Núm. CAS: 33305-08-7