2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8989-10G OR8989-5G
APOSOR8989-10GEA 166 EUR
APOSOR8989-10G APOSOR8989-5G
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
Formula: C₅H₄IN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038464
Núm. CAS: 25391-57-5