6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8995-100MG OR8995-1G
APOSOR8995-100MGEA 72.7 EUR
APOSOR8995-100MG APOSOR8995-1G
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Formula: C₅H₄ClNO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114209
Núm. CAS: 133145-15-0
UN: 2585
ADR: 8,III