5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-3-carboxypicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-cyanopyridine
OR8997-500MG
OR8997-100MG
APOSOR8997-500MGEA
781
EUR
APOSOR8997-500MG
APOSOR8997-100MG
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid
Formula:
C₇H₃BrN₂O₂ MW: 227,015 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08543463 Núm. CAS: 914637-97-1 |