1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR900017-10G OR900017-1G OR900017-5G
APOSOR900017-10GEA 528 EUR
APOSOR900017-10G APOSOR900017-1G APOSOR900017-5G
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene 96%
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene
Formula: C₁₀H₁₁BrClN
MW: 260,558 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18087713
Núm. CAS: 1257664-93-9