1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900045-1G OR900045-250MG
APOSOR900045-1GEA 632 EUR
APOSOR900045-1G APOSOR900045-250MG
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
1H-Indene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039586
Núm. CAS: 41712-14-5