tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR900048-1G OR900048-250MG
APOSOR900048-1GEA 475 EUR
APOSOR900048-1G APOSOR900048-250MG
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214276
Núm. CAS: 1027911-78-9