4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900067-1G OR900067-5G
APOSOR900067-1GEA 236 EUR
APOSOR900067-1G APOSOR900067-5G
4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
4-(Allyloxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09940590
Núm. CAS: 33148-47-9