4-Methylsulphonylanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
OR900068-1G OR900068-5G
APOSOR900068-1GEA 56.7 EUR
APOSOR900068-1G APOSOR900068-5G
4-Methylsulphonylanisole 98%
4-Methylsulphonylanisole
Formula: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025069
Núm. CAS: 3517-90-6