1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR900135-1G OR900135-5G
APOSOR900135-1GEA 369 EUR
APOSOR900135-1G APOSOR900135-5G
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Formula: C₉H₉Br₂Cl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18311887
Núm. CAS: 19714-76-2