1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900139-1G OR900139-5G
APOSOR900139-1GEA 219 EUR
APOSOR900139-1G APOSOR900139-5G
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene
Formula: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18311888
Núm. CAS: 91105-99-6