1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900152-1G OR900152-250MG
APOSOR900152-1GEA 531 EUR
APOSOR900152-1G APOSOR900152-250MG
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NS₂·ClH
MW: 197.749 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036094
Núm. CAS: 958451-81-5