N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900172-1G OR900172-5G
APOSOR900172-1GEA 142 EUR
APOSOR900172-1G APOSOR900172-5G
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11850835
Núm. CAS: 1593-60-8