1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)pyrrolidine
OR900184-1G
OR900184-5G
APOSOR900184-1GEA
114
EUR
APOSOR900184-1G
APOSOR900184-5G
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene
Formula:
C₁₀H₁₁BrClN MW: 260,558 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18837620 Núm. CAS: 1291487-20-1 |