1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900208-1G OR900208-5G
APOSOR900208-1GEA 145 EUR
APOSOR900208-1G APOSOR900208-5G
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine
Formula: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981552
Núm. CAS: 1219940-12-1