2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900220-1G OR900220-5G
APOSOR900220-1GEA 21.9 EUR
APOSOR900220-1G APOSOR900220-5G
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835196
Núm. CAS: 7051-15-2