1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR900221-1G OR900221-5G
APOSOR900221-1GEA 145 EUR
APOSOR900221-1G APOSOR900221-5G
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094104
Núm. CAS: 32040-06-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR