4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900250-1G OR900250-5G
APOSOR900250-1GEA 53.8 EUR
APOSOR900250-1G APOSOR900250-5G
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
4-(Ethylamino)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11135503
Núm. CAS: 4714-63-0