tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900319-1G OR900319-5G
APOSOR900319-1GEA 132 EUR
APOSOR900319-1G APOSOR900319-5G
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate 97%
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate
Formula: C₁₁H₂₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07127722
Núm. CAS: 3712-40-1