4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-iso-Butoxybenzonitrile
OR900341-1G OR900341-5G
APOSOR900341-1GEA 40.6 EUR
APOSOR900341-1G APOSOR900341-5G
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274895
Núm. CAS: 5203-15-6