4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900345-1G OR900345-25G OR900345-5G
APOSOR900345-1GEA 145 EUR
APOSOR900345-1G APOSOR900345-25G APOSOR900345-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11136694
Núm. CAS: 1019619-83-0