3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Ethylsulphonyl)aniline
OR900357-1G OR900357-250MG
APOSOR900357-1GEA 580 EUR
APOSOR900357-1G APOSOR900357-250MG
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
3-(Ethanesulphonyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11189664
Núm. CAS: 83164-93-6