3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900376-1G OR900376-5G
APOSOR900376-1GEA 91.5 EUR
APOSOR900376-1G APOSOR900376-5G
3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
3-Hydroxy-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729289
Núm. CAS: 15788-97-3