2-Amino-N-benzylacetamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900400-1G OR900400-5G
APOSOR900400-1GEA 397 EUR
APOSOR900400-1G APOSOR900400-5G
2-Amino-N-benzylacetamide 96%
2-Amino-N-benzylacetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09724204
Núm. CAS: 39796-52-6