(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900411-10G OR900411-1G OR900411-5G
APOSOR900411-10GEA 502 EUR
APOSOR900411-10G APOSOR900411-1G APOSOR900411-5G
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol 98%
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol
Formula: C₉H₁₈O₃
MW: 174,237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22383756
Núm. CAS: 758716-89-1