5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900423-10G OR900423-1G OR900423-5G
APOSOR900423-10GEA 864 EUR
APOSOR900423-10G APOSOR900423-1G APOSOR900423-5G
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Formula: C₇H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033554
Núm. CAS: 150226-22-5