N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl N-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}phenyl)carbamate, 1,2-Diaminobenzene, 1,2-BOC protected
OR900427-1G OR900427-5G
APOSOR900427-1GEA 94.8 EUR
APOSOR900427-1G APOSOR900427-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₄
MW: 308.373 g/mol
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24465598
Núm. CAS: 438533-54-1