1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900473-1G OR900473-5G
APOSOR900473-1GEA 270 EUR
APOSOR900473-1G APOSOR900473-5G
1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile
Formula: C₇H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040167
Núm. CAS: 55793-49-2