3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900475-1G OR900475-5G
APOSOR900475-1GEA 219 EUR
APOSOR900475-1G APOSOR900475-5G
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06252351
Núm. CAS: 58936-28-0