Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900482-1G OR900482-5G
APOSOR900482-1GEA 270 EUR
APOSOR900482-1G APOSOR900482-5G
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate
Formula: C₉H₁₆O₂
MW: 156,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22586690
Núm. CAS: 16466-25-4