4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900488-1G OR900488-5G
APOSOR900488-1GEA 219 EUR
APOSOR900488-1G APOSOR900488-5G
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₉H₁₆N₂·ClH
MW: 188,698 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689114
Núm. CAS: 1420800-13-0