6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Methoxybenzo[b]thiophene
OR900495-1G
OR900495-250MG
APOSOR900495-1GEA
372
EUR
APOSOR900495-1G
APOSOR900495-250MG
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
6-Methoxy-1-benzothiophene
Formula:
C₉H₈OS MW: 164.224 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13181215 Núm. CAS: 90560-10-4 |