6-Methoxy-1-benzofuran 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methoxybenzofuran
OR900496-1G OR900496-250MG
APOSOR900496-1GEA 112 EUR
APOSOR900496-1G APOSOR900496-250MG
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
6-Methoxy-1-benzofuran
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656393
Núm. CAS: 50551-63-8