Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9005-1G OR9005-5G
APOSOR9005-1GEA 23.2 EUR
APOSOR9005-1G APOSOR9005-5G
Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo 96+%
Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Pto. Ebullición: 275…276 °C
Pto. de fusión: 20…22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041508
Núm. CAS: 146949-07-7
UN: 3265
ADR: 8,II