5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(1-Hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR900528-5G
APOSOR900528-5GEA 122 EUR
APOSOR900528-5G
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 95%
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Formula: C₈H₁₀O₅
MW: 186,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072503
Núm. CAS: 85920-63-4