1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900531-1G OR900531-5G
APOSOR900531-1GEA 154 EUR
APOSOR900531-1G APOSOR900531-5G
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene
Formula: C₉H₁₁ClO
MW: 170,636 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23699511
Núm. CAS: 68578-50-7