2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900555-1G OR900555-250MG
APOSOR900555-1GEA 364 EUR
APOSOR900555-1G APOSOR900555-250MG
2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
2-Amino-2-ethylbutanenitrile
Formula: C₆H₁₂N₂
MW: 112.173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09730785
Núm. CAS: 22374-51-2