tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900571-1G OR900571-5G
APOSOR900571-1GEA 219 EUR
APOSOR900571-1G APOSOR900571-5G
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23844302
Núm. CAS: 497250-66-5