1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900580-1G OR900580-250MG
APOSOR900580-1GEA 435 EUR
APOSOR900580-1G APOSOR900580-250MG
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile
Formula: C₆H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043764
Núm. CAS: 5117-85-1