4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid hydrochloride
OR900599-1G OR900599-5G
APOSOR900599-1GEA 40.6 EUR
APOSOR900599-1G APOSOR900599-5G
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₃·ClH
MW: 181,617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683135
Núm. CAS: 217299-03-1