N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900618-10G OR900618-1G OR900618-5G
APOSOR900618-10GEA 1140 EUR
APOSOR900618-10G APOSOR900618-1G APOSOR900618-5G
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00113970
Núm. CAS: 140480-96-2