(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900633-1G OR900633-250MG
APOSOR900633-1GEA 277 EUR
APOSOR900633-1G APOSOR900633-250MG
(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
(1-Methylcyclohexyl)methanol
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270318
Núm. CAS: 14064-13-2