(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900634-1G OR900634-5G
APOSOR900634-1GEA 219 EUR
APOSOR900634-1G APOSOR900634-5G
(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
(1-Methylcyclohexyl)methanamine
Formula: C₈H₁₇N
MW: 127,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607978
Núm. CAS: 3913-98-2